Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137427
Packaging:
pack of 10
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137427
L
35 mm
bar diam.
6 mm
ring diam.
8 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137427 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L 35 mm, bar diam. 6 mm | description L 45 mm, bar diam. 8 mm | description L 12 mm, bar diam. 4.5 mm | description L 70 mm, bar diam. 8.5 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137427 | manufacturer/tradename BRAND 137432 | manufacturer/tradename BRAND 137405 | manufacturer/tradename BRAND 137445 |
| material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 |
| ring diam. 8 mm | ring diam. 10 mm | ring diam. 6 mm | ring diam. 10 mm |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| L 35 mm | L 45 mm | L 12 mm | L 70 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?