Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
1-5 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
color-coded white, DE-M marking
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
BRAND 701900, BRAND
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass
sterility
non-sterile
feature
color-coded white, DE-M marking
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701900, BRAND
maximum volume
5 μL
volume
1-5 μL
Other Notes
BR701900 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1-5 μL | description maximum volume 20 μL | description volume 1-5 mL | description volume 100-200 μL |
| manufacturer/tradename BRAND 701900 | manufacturer/tradename BRAND, BRAND 701904 | manufacturer/tradename BRAND, BRAND 702858 | manufacturer/tradename BRAND, BRAND 701910 |
| volume 1-5 μL | volume 20 μL | volume 1-5 mL | volume 100-200 μL |
| feature color-coded white, DE-M marking | feature DE-M marking, color-coded black | feature color-coded red, DE-M marking | feature color-coded blue/red, DE-M marking |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material glass | material glass | material polypropylene | material glass |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 10 ea | packaging pack of 50 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Transferpettor caps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?