Z326577
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 12/21
Synonim(y):
Flasks
Wybierz wielkość
128,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
128,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck12/21
opis
calibrated to contain (TC, IN)
sterylność
non-sterile
Właściwości
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)