Z326011
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver
type 3, (zero on top), capacity 2 mL , with 0.02 subdivisions, suitable for cotton plugs
Wybierz wielkość
405,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
405,00 zł
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
opis
amber graduations
Właściwości
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.02 mL
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27319
zakres pomiaru
accuracy: 0.02 mL
pojemność
2 mL , with 0.02 subdivisions
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.