Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 171,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
2.5 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 6 ea
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
AR-Glas®
Quality Segment
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29704
capacity
2.5 mL
General description
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29704 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2.5 mL, one mark | description capacity 25 mL, one mark | description capacity 5 mL, one mark | description capacity 6 mL, one mark |
| manufacturer/tradename BRAND 29704 | manufacturer/tradename BRAND 29715 | manufacturer/tradename BRAND 29707 | manufacturer/tradename BRAND 29708 |
| capacity 2.5 mL | capacity 25 mL | capacity 5 mL | capacity 6 mL |
| feature class AS | feature class AS | feature class AS | feature class AS |
| material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® |
| packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?