Przejdź do
Z324744
BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
volume 100 mL
Synonim(y):
100 mL mixing cylinder, cylinder with stopper, graduated mixing cylinder, storage cylinder, tall form cylinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 1 mL
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint ST/NS stopper24/29
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
285 mm
volume
100 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN EN ISO 4788. Class A, conformity certified. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With PP stopper and hexagonal glass base (except 500 & 1000 mL which have PE stopper and octagonal base). High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32438 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z324736Z324728Z324752
description
volume 100 mL
description
volume 50 mL
description
volume 25 mL
description
volume 250 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
285 mm
H
220 mm
H
190 mm
H
350 mm
joint
joint ST/NS stopper24/29
joint
joint ST/NS stopper19/26
joint
joint ST/NS stopper14/23
joint
joint ST/NS stopper29/32
volume
100 mL
volume
50 mL
volume
25 mL
volume
250 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)