Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 0.5 mL
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint ST/NS stopper14/23
feature
subdivision 0.5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
190 mm
volume
25 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN EN ISO 4788. Class A, conformity certified. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With PP stopper and hexagonal glass base (except 500 & 1000 mL which have PE stopper and octagonal base). High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32420 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 25 mL | description volume 100 mL | description volume 500 mL | description volume 250 mL |
| feature subdivision 0.5 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 5 mL | feature subdivision 2 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 190 mm | H 285 mm | H 395 mm | H 350 mm |
| volume 25 mL | volume 100 mL | volume 500 mL | volume 250 mL |
| joint joint ST/NS stopper14/23 | joint joint ST/NS stopper24/29 | joint joint ST/NS stopper34/35 | joint joint ST/NS stopper29/32 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?