Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 703,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
PE stopper
Feature:
subdivision 10 mL
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PE stopper
joint
joint ST/NS45/40
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
500 mm
volume
1000 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR33962 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1000 mL | description volume 500 mL | description volume 25 mL | description volume 100 mL |
| feature subdivision 10 mL | feature subdivision 5 mL | feature subdivision 0.5 mL | feature subdivision 1 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 500 mm | H 395 mm | H 190 mm | H 285 mm |
| material PE stopper | material PE stopper | material polypropylene stopper | material polypropylene stopper |
| volume 1000 mL | volume 500 mL | volume 25 mL | volume 100 mL |
| joint joint ST/NS45/40 | joint joint ST/NS34/35 | joint joint ST/NS14/23 | joint joint ST/NS24/29 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?