Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
PE stopper
Feature:
subdivision 5 mL
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PE stopper
joint
joint ST/NS34/35
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
395 mm
volume
500 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR33954 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 500 mL | description volume 1000 mL | description volume 100 mL | description volume 25 mL |
| feature subdivision 5 mL | feature subdivision 10 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 0.5 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| material PE stopper | material PE stopper | material polypropylene stopper | material polypropylene stopper |
| H 395 mm | H 500 mm | H 285 mm | H 190 mm |
| volume 500 mL | volume 1000 mL | volume 100 mL | volume 25 mL |
| joint joint ST/NS34/35 | joint joint ST/NS45/40 | joint joint ST/NS24/29 | joint joint ST/NS14/23 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?