Merck
Z323675
BRAND® SILBERBRAND burette, straight stopcock, Class B
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 12018
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Długość
~790 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Made from DURAN®. Error limits according to Class B, DIN ISO 385. Schellbach stripe. Reduces distances between subdivision marks.With interchangeable glass stopcock. High contrast black enamel graduations and inscriptions. Calibrated to deliver (TD, EX).
Inne uwagi
BR12018 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences