Kluczowe dokumenty
Z323454
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
agency
according to DIN 12 700-3
Właściwości
subdivision 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 13506
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
Długość
~800 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Class B. With Schellbach stripe. Calibrated to deliver (TS, EX). High contrast black enamel graduations and inscriptions.
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
Inne uwagi
BR13506 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)