Merck
Z315907
Eppendorf® Reference® pipette, fixed volume
volume 500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Materiały
blue control button
opis
fully autoclavable
Właściwości
electronic: no
single-channel
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4900 000.516
zakres pomiaru objętości
500 μL
Opis ogólny
Ejector sleeve removable, for easy access to narrow vessels.
Single button control of filling, blow-out and tip ejection.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG