Wybierz wielkość
813,00 zł
813,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Zardaverine,
SMILES string
COc1cc(ccc1OC(F)F)C2=NNC(=O)C=C2
InChI key
HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C12H10F2N2O3/c1-18-10-6-7(2-4-9(10)19-12(13)14)8-3-5-11(17)16-15-8/h2-6,12H,1H3,(H,16,17)
Quality Level
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743), Pde4a(25638)
1 of 4
Ta pozycja | C7971 | SRP0262 | SRP0429 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information human ... PDE4A(5141) | Gene Information human ... PDE4A(5141) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?