Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 712,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.36
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.28
MDL number:
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
concentration
1 mg/mL in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CCCC(=O)CCC\C=C\c2c(c(cc(c2)O)O)C1=O)C
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI key
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Zearalenone, a fungal mycotoxin produced by Fusarium graminearum, binds estrogen receptor (ER) causing conformational alteration to the receptor. Zearalenone is a common contaminant in cereal grain used for animal and human food. It exerts an estrogenic activity that modulates/disrupts endocrine function in animals and possibly humans. Furthermore, zearalenone was found to act as an immune-toxic compound, which can cause food consumption reduction in rats.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL in DMSO | description certified reference material, 50 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL | description 100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard | description fungal mycotoxin |
| concentration 1 mg/mL in DMSO | concentration 50 μg/mL in acetonitrile | concentration 100 μg/mL in acetonitrile | concentration - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?