Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 956,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains that cannot grow without a specific media component (an amino acid, purine or pyrimidine). Transformation with a plasmid containing the mutated gene enables the transformant to grow on a medium lacking the required component. Sigma′s Yeast Synthetic Drop-Out Media Supplements create a richer medium for better yield and growth rate, and increase the probability of successful transformations when screening libraries or performing gene knock-outs.
Preparation Note
1.92 g will supplement 1 liter of medium.
Other Notes
Mixtures of amino acids and other nutrients to be added to Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids.
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids except for histidine. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/lL except for leucine, which is present at 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), uracil (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L).
Amino acids: All standard amino acids except for histidine. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/lL except for leucine, which is present at 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), uracil (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?