Merck
X4503
Sigma-Aldrich
Anti-XIAP antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-HIAP2, Anti-X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human Jurkat, mouse C2C12, or rat PC12 cells
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Xiap(11798)
rat ... Xiap(63879)
Immunogen
purified, E. coli-derived recombinant human XIAP amino acids 1-497 fused with the amino acid sequence (MATVIDHHHHHHSSNG) at the N-terminus.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline and 5% trehalose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Subcellular localization of X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) in cancer: Does that matter?
Mendon??a, et al.
BBA advances, 2, 100050-100050 (2023)