Przejdź do
WSHT
Automated Wright Stain Set
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Specific packaging intended for use on the Hema-Tek hematology stainers.
Packaging
Set contains two reagent Wright Stains with a rinse solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R4132WS32WG32
description
-
description
-
description
-
description
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
microbiology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Co się dzieje?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)