Kluczowe dokumenty
WH0388372M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CCL4L2 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AT744.2, Anti-CCL4L, Anti-SCYA4L, Anti-chemokine (C-C motif) ligand 4-like 2
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCL4L2(9560)
Opis ogólny
Gen ten jest jednym z kilku genów cytokin skupionych na ramieniu q chromosomu 17. Cytokiny to rodzina wydzielanych białek zaangażowanych w procesy immunoregulacyjne i zapalne. Białko to jest podobne do CCL4, które hamuje wnikanie wirusa HIV poprzez wiązanie się z receptorem komórkowym CCR5. Liczba kopii tego genu różni się u poszczególnych osobników; większość osobników ma 1-5 kopii w diploidalnym genomie, chociaż rzadkie osobniki w ogóle nie zawierają tego genu. Zespół referencyjny ludzkiego genomu zawiera dwie kopie tego genu. Ten rekord reprezentuje bardziej telomeryczny gen. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
CCL4L2 (NP_996890, 28 a.a. ~ 92 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SDPPTACCFSYTARKLPRNFVVDYYETSSLCSQPAVVFQTKRGKQVCADPSESWVQEYVYDLELN
Działania biochem./fizjol.
Nadekspresja ligandu chemokiny motywu C-C typu 4 jak 2 (CCL4L2) jest powiązana z podatnością na HIV (ludzki wirus niedoboru odporności)/AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Colobran et al.
Clinical and experimental immunology, 162(1), 41-52 (2010-07-28)
Genome copy number changes (copy number variations: CNVs) include inherited, de novo and somatically acquired deviations from a diploid state within a particular chromosomal segment. CNVs are frequent in higher eukaryotes and associated with a substantial portion of inherited and