Kluczowe dokumenty
WH0222235M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXL13 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-F-box and leucine-rich repeat protein 13, Anti-FLJ38068, Anti-Fbl13, Anti-MGC21636
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXL13(222235)
Opis ogólny
Członkowie rodziny białek F-box, takich jak FBXL13, charakteryzują się około 40-aminokwasowym motywem F-box. Kompleksy SCF, utworzone przez SKP1 (MIM 601434), kullinę (patrz CUL1; MIM 603134) i białka F-box, działają jako ligazy białkowo-ubikwitynowe. Białka F-box oddziałują z SKP1 poprzez pole F i oddziałują z celami ubikwitynacji poprzez inne domeny interakcji białek (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
FBXL13 (NP_659469, 636 a.a. ~ 734 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ILDISGCVLLTDQILEDLQIGCKQLRILKMQYCTNISKKAAQRMSSKVQQEYNTNDPPRWFGYDREGNPVTELDNITSSKGALELTVKKSTYSSEDQA
Działania biochem./fizjol.
Białko F-box i bogate w leucynę powtórzenie białka 13 (FBXL13) może odgrywać rolę w funkcjonowaniu centrosomów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meng-Kwang Marcus Tan et al.
Molecular cell, 52(1), 9-24 (2013-09-17)
Modular cullin-RING E3 ubiquitin ligases (CRLs) use substrate binding adaptor proteins to specify target ubiquitylation. Many of the ~200 human CRL adaptor proteins remain poorly studied due to a shortage of efficient methods to identify biologically relevant substrates. Here, we