Kluczowe dokumenty
WH0164832M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LONRF2 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ45273, Anti-LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2, Anti-MGC126711, Anti-MGC126713, Anti-RNF192
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LONRF2(164832)
Opis ogólny
Gen kodujący N-końcową domenę peptydazy LON i palec pierścieniowy 2 (LONRF2) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q11.2.
Immunogen
LONRF2 (NP_940863, 1 a.a. ~ 108 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKNYEQALQDASAACQNEPLLIKGHQVKAQALSGLGRSKEVLKEFLYCLALNPECNSVKKEAQKVMCEVLFSATANVHENLTSSIQSRLKAQGHSHMNAQALLEEGDA
Działania biochem./fizjol.
N-końcowa domena peptydazy LON i palec pierścieniowy 2 (LONRF2) zostały powiązane z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CLARITY: C hi L dhood A rthritis R isk Factor I dentification ST ud Y. Investigating the role of aberrant DNA methylation in juvenile idiopathic arthritis
J.A. Ellis
Pediatrics null
Sabyasachi Senapati et al.
European journal of human genetics : EJHG, 23(4), 530-535 (2014-07-24)
Studies in European populations have contributed to a better understanding of the genetics of complex diseases, for example, in coeliac disease (CeD), studies of over 23 000 European samples have reported association to the HLA locus and another 39 loci. However