Key Documents
WH0162333M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF190 antibody produced in mouse
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MARCH10, Anti-FLJ35757, Anti-ring finger protein 190
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Ring finger protein is also known as membrane associated ring-CH-type finger 10 (MARCH10). The gene encoding it is localized on chromosome 17q23.2.
Immunogen
RNF190 (NP_689811, 76 a.a. ~ 184 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DALTEPRSSIKISAFKCDSKLPAIDQTSVKQKHKSTMTVRKAEKVDPSEPSPADQAPMVLLRKRKPNLRRFTVSPESHSPRASGDRSRQKQQWPAKVPVPRGADQVVQQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetsuro Yoshida et al.
International journal of molecular medicine, 24(4), 539-547 (2009-09-03)
Chronic kidney disease (CKD) is recognized as a risk factor not only for end-stage renal disease but also for cardiovascular disease. Early detection and treatment of CKD is a likely key factor for prevention of its complications. Although genetic linkage