WH0150684M1
Monoclonal Anti-COMMD1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C2orf5, Anti-MGC27155, Anti-MURR1, Anti-copper metabolism (Murr1) domain containing 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COMMD1(150684)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAAGELEGGKPLSGLLNALAQDTFHGYPGITEELLRSQLYPEVPPEEFRPFLAKMRGILKSIASADMDFNQLEAFLTAQTKKQGGITSDQAAVISKFWKSHKTKIRESLMNQSRWNSGLRGLSWRVDGKSQSRHSAQIHTPVAIIELELGKYGQESEFLCLEFDEVKVNQILKTLSEVEESISTLISQPN