Kluczowe dokumenty
WH0112950M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MED8 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARC32, Anti-MGC17544, Anti-MGC19641, Anti-mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 8 homolog (yeast)
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED8(112950)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest jedną z ponad 20 podjednostek kompleksu mediatora, po raz pierwszy zidentyfikowanego w S. cerevisiae, który jest wymagany do aktywacji transkrypcji. Produkt tego genu oddziałuje również z elonginami B i C oraz CUL2 i RBX1, aby odtworzyć ligazę ubikwityny. Opisano dwa alternatywne transkrypty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MED8 (NP_443109, 1 a.a. ~ 59 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRQTEGRVPVFSHEVVPDHLRTKPDPEVEEQEKQLTTDAARIGADAAQKQIQSLNKMCS
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)