Merck
WH0089765M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSGA2 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC126568, Anti-TSA2, Anti-testis specific A2 homolog (mouse)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RSPH1(89765)
Powiązane kategorie
Immunogen
TSGA2 (NP_543136, 200 a.a. ~ 309 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EELVTVVPKWKATQITELALWTPTLPKKPTSTDGPGQDAPGAESAGEPGEEAQALLEGFEGEMDMRPGDEDADVLREESREYDQEEFRYDMDEGNINSEEEETRQSDLQD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services