Kluczowe dokumenty
WH0085445M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNTNAP4 antibody produced in mouse
clone 5G1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CASPR4, Anti-KIAA1763, Anti-contactin associated protein-like 4
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTNAP4(85445)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny neureksyn, której członkowie funkcjonują w układzie nerwowym kręgowców jako cząsteczki adhezyjne i receptory komórkowe. Białko to, podobnie jak inne białka neureksyny, zawiera powtórzenia naskórkowego czynnika wzrostu i domeny G lamininy. Ponadto zawiera domenę F5/8 typu C, domeny podobne do dyskoidyny/neuropiliny i fibrynogenu oraz N-końcowe domeny podobne do trombospondyny. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CNTNAP4 (NP_207837, 1145 a.a. ~ 1244 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VLGRILEHSDVDQETALAGAQGFTGCLSAVQLSHVAPLKAALHPSHPDPVTVTGHVTESSCMAQPGTDATSRERTHSFADHSGTIDDREPLANAIKSDSA
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)