Key Documents
WH0084812M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLCD4 antibody produced in mouse
clone 4D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC12837, Anti-phospholipase C, delta 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLCD4(84812)
Opis ogólny
Phosphatidylinositol-specific phospholipase C (PLC) plays an important role in receptor-mediated signal transduction by generating 2 second messenger molecules, inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) and diacylglycerol, from phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2). PLC comprises a diverse family of enzymes that differ in structure and tissue distribution (Berridge, 1993 [PubMed 8381210]).[supplied by OMIM
Immunogen
PLCD4 (AAH06355, 18 a.a. ~ 127 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQEGMPMRKVRSKSWKKLRYFRLQNDGMTVWHARQARGSAKPSFSISDVETIRNGHDSELLRSLAEELPLEQGFTIVFHGRRSNLDLMANSVEEAQIWMRGLQLLVDLVT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services