Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0084254M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMKK1 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAMKKA, Anti-DKFZp761M0423, Anti-MGC34095, Anti-calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMKK1(84254)
Opis ogólny
Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny 1 (CAMKK1) należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych. Gen CAMKK1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17p13.2. Ulega ekspresji w mózgu, a także w grasicy i śledzionie.
Immunogen
CAMKK1 (AAH31647, 1 a.a. ~ 520 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEGGPAVCCQDPRAELVERVAAIDVTHLEEADGGPEPTRNGVDPPPRARAASVIPGSTSRLLPARPSLSARKLSLQERPAGSYLEAQAGPYATGPASHISPRAWRRPTIESHHVAISDAEDCVQLNQYKLQSEIGKGAYGVVRLAYNESEDRHYAMKVLSKKKLLKQYGFPRRPPPRGSQAAQGGPAKQLLPLERVYQEIAILKKLDHVNVVKLIEVLDDPAEDNLYLALQNQAQNIQLDSTNIAKPHSLLPSEQQDSGSTWAARSVFDLLRKGPVMEVPCDKPFSEEQARLYLRDVILGLEYLHCQKIVHRDIKPSNLLLGDDGHVKIADFGVSNQFEGNDAQLSSTAGTPAFMAPEAISDSGQSFSGKALDVWATGVTLYCFVYGKCPFIDDFILALHRKIKNEPVVFPEGPEISEELKDLILKMLDKNPETRIGVPDIKLHPWVTKNGEEPLPSEEEHCSVVEVTEEEVKNSVRLIPSWTTVILVKSMLRKRSFGNPFEPQARREERSMSAPGNLLV
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny 1 (CAMKK1) uczestniczy w kaskadzie kinazy zależnej od wapnia/kalmoduliny (CaM). Fosforyluje CAMK1 na pozycji 177 treoniny. Funkcjonalnie, członkowie rodziny CAMKK są zaangażowani w rozwój neurytów, pamięć długotrwałą (LTM) i wydłużanie aksonów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
André da Silva Santiago et al.
Scientific reports, 8(1), 14800-14800 (2018-10-06)
The calcium/calmodulin-dependent protein kinases (CAMKKs) are upstream activators of CAMK1 and CAMK4 signalling and have important functions in neural development, maintenance and signalling, as well as in other aspects of biology such as Ca2+ signalling in the cardiovascular system. To
Cristina Largo et al.
Haematologica, 92(6), 795-802 (2007-06-07)
Multiple myeloma (MM) is a malignant plasma cell neoplasia in which genetic studies have shown that genomic changes may affect almost all chromosomes, as shown by fluorescence in situ hybridization (FISH) and comparative genomic hybridization (CGH). Our objective was the
Kazutaka Nanba et al.
Endocrinology, 156(5), 1750-1756 (2015-02-14)
There is considerable evidence supporting the role of calcium signaling in adrenal regulation of both aldosterone synthase (CYP11B2) and aldosterone production. However, there have been no studies that investigated the role played by the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase kinase (CaMKK) in