Key Documents
WH0083886M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS27 antibody produced in mouse
clone 6F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAPH2, Anti-MPN, Anti-protease, serine 27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRSS27(83886)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pancreasin is a pancreatic tryptic serine peptidase that cleaves peptides after an arginine residue.[supplied by OMIM
Immunogen
PRSS27 (NP_114154, 94 a.a. ~ 203 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLVQPGPHAMYARVRQVESNPLYQGTASSADVALVELEAPVPFTNYILPVCLPDPSVIFETGMNCWVTGWGSPSEEDLLPEPRILQKLAVPIIDTPKCNLLYSKDTEFGY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services