Merck
WH0080230M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RUFY1 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ22251, Anti-RABIP4, Anti-RUN and FYVE domain containing 1, Anti-ZFYVE12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUFY1(80230)
Immunogen
RUFY1 (NP_079434, 376 a.a. ~ 474 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ITSFEGKTNQVMSSMKQMEERLQHSERARQGAEERSHKLQQELGGRIGALQLQLSQLHEQCSSLEKELKSEKEQRQALQRELQHEKDTSSLLRMELQQV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services