WH0079058M1
Monoclonal Anti-ASPSCR1 antibody produced in mouse
clone 3D10-1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ASPCR1, Anti-ASPL, Anti-ASPS, Anti-RCC17, Anti-TUG, Anti-alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10-1D11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASPSCR1(79058)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAAPAGGGGSAVSVLAPNGRRHTVKVTPSTVLLQVLEDTCRRQDFNPCEYDLKFQRSVLDLSLQWRFANLPNNAKLEMVPASRSREGPENMVRIALQLDDGSRLQDSFCSGQTLWELLSHFPQIRECLQHPGGATPVCVYTRDEVTGEAALRGTTLQSLGLTGGSATIRFVMKCYDPVGKTPGSLGSSASAGQAAASAPLPLESGELSRGDLSRPEDADTSGPCCEHTQEKQSTRAPAAAPFVPFSGGGQRQGGPPGPTRPLTSSSAKLPKSLSSPGGPSKPKKSKSGQDPQQEQEQERERDPQQEQERERPVDREPVDREPVVCHPDLEERLQAWPAELPDEFFELTVDDVRRRLAQLKSERKRLEEAPLVTKAFREAQIKEKLERYPKVALRVLFPDRYVLQGFFRPSETVGDLRDFVRSHLGNPELSFYLFITPPKTVLDDHTQTLFQANLFPAALVHLGAEEPAGVYLEPGLLEHAISPSAADVLVARYMSRAAGSPSPLPAPDPAPKSEPAAEEGALVPPEPIPGTAQPVKRSLGKVPKWLKLPASKR