Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0079039M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDX54 antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 54, Anti-DP97, Anti-MGC2835
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX54(79039)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek DEAD box. Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie tej rodziny są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. Kodowane przez ten gen białko jąderkowe oddziałuje w sposób zależny od hormonów z receptorami jądrowymi i hamuje ich aktywność transkrypcyjną. Dla tego genu znaleziono alternatywne warianty splicingu, które kodują różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DDX54 (NP_076977, 778 a.a. ~ 881 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DDRDSDEEGASDRRGPERRGGKRDRGQGASRPHAPGTPAGRVRPELKTKQQILKQRRRAQKLHFLQRGGLKQLSARNRRRVQELQQGAFGRGARSKKGKMRKRM
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)