Kluczowe dokumenty
WH0064849M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC13A3 antibody produced in mouse
clone 3A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NADC3, Anti-SDCT2, Anti-solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC13A3(64849)
Opis ogólny
Mammalian sodium-dicarboxylate cotransporters transport succinate and other Krebs cycle intermediates. They fall into 2 categories based on their substrate affinity: low affinity and high affinity. Both the low- and high-affinity transporters play an important role in the handling of citrate by the kidneys. The protein encoded by this gene represents the high-affinity form. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, although the full-length nature of some of them have not been characterized yet. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC13A3 (NP_073740, 152 a.a. ~ 232 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LPIANAILKSLFGQKEVRKDPSQESEENTAAVRRNGLHTVPTEMQFLASTEAKDHPGETEVPLDLPADSRKEDEYRRNIWK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)