WH0057679M1
Monoclonal Anti-ALS2 antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALS2CR6, Anti-ALSJ, Anti-IAHSP, Anti-KIAA1563, Anti-MGC87187, Anti-PLSJ, Anti-amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALS2(57679)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PSQDLKPVPERCNQCSQLLITMTDKEDHVIISDSHCCPLGVTLTESQAENHASTALSPSTETLDRQEEVFENTLVANDQSVATELNAVSAQITSSDAMSS