Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0057085M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AGTRAP antibody produced in mouse
clone 1G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATRAP, Anti-angiotensin II receptor-associated protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGTRAP(57085)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje białko transmembranowe zlokalizowane w błonie plazmatycznej i okołojądrowych strukturach pęcherzykowych. Produkt genu oddziałuje z receptorem angiotensyny II typu I i negatywnie reguluje sygnalizację angiotensyny II. Alternatywny splicing tego genu generuje wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AGTRAP (NP_065083, 108 a.a. ~ 159 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HMYRERGGELLVHTGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)