Merck
WH0056731M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC2A4RG antibody produced in mouse
clone 5D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GEF, Anti-HDBP1, Anti-SLC2A4 regulator, Anti-Si12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a nuclear transcription factor involved in the activation of the solute carrier family 2 member 4 gene. The encoded protein interacts with another transcription factor, myocyte enhancer factor 2, to activate transcription of this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC2A4RG (NP_064446, 178 a.a. ~ 269 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EAAHFLFGEPTLRKRKSPAQVMFQCLWKSCGKVLSTASAMQRHIRLVHLGRQAEPEQSDGEEDFYYTELDVGVDTLTDGLSSLTPVSPTASM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services