Kluczowe dokumenty
WH0056163M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF17 antibody produced in mouse
clone 1E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mmip2, Anti-ring finger protein 17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF17(56163)
Opis ogólny
Gen ten jest podobny do genu myszy, który koduje specyficzne dla jąder białko zawierające domenę palca RING. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
RNF17 (NP_112567, 30 a.a. ~ 139 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IQCTRCGRRVSRSSGHHCELQCGHAFCELCLMTEECTTIICPDCEVATAVNTRQRYYPMAGYIKEDSIMEKLQPKTIKNCSQDFKKTADQLTTGLERSASTDKTLLNSS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)