Kluczowe dokumenty
WH0056147M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCDHA1 antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PCDHALPHA1, Anti-protocadherin alpha 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDHA1(56147)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem klastra genów protokadheryny alfa, jednego z trzech pokrewnych klastrów genów połączonych tandemowo na chromosomie piątym, które wykazują niezwykłą organizację genomową podobną do klastrów genów receptorów limfocytów B i komórek T. Klaster genów alfa składa się z 15 genów nadrodziny kadheryn spokrewnionych z mysimi genami CNR i składa się z 13 bardzo podobnych i 2 bardziej odległych sekwencji kodujących. Po tandemowym układzie 15 N-końcowych eksonów lub eksonów zmiennych następują C-końcowe eksony lub eksony stałe, które są wspólne dla wszystkich genów w klastrze. Każdy z dużych, nieprzerwanych eksonów N-końcowych koduje sześć ektodomen kadheryny, podczas gdy eksony C-końcowe kodują domenę cytoplazmatyczną. Te podobne do kadheryn neuronalnych białka adhezji komórkowej są integralnymi białkami błony plazmatycznej, które najprawdopodobniej odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu specyficznych połączeń komórka-komórka w mózgu. Zaobserwowano alternatywny splicing i zasugerowano dodatkowe warianty, ale ich pełna długość nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCDHA1 (NP_061723, 243 a.a. ~ 332 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DQAVYRVHLLETTANGTLVTTLNASDADEGVNGEVFSFDSGISRDIQEKFKVDSSSGEIRLIDKLDYEETKSYEIQVKAVDKGSPPMSN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)