WH0056132M1
Monoclonal Anti-PCDHB3 antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PCDHBETA3, Anti-protocadherin beta 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDHB3(56132)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
ASEEIRKTFQLNPITGDMQLVKYLNFEAINSYEVDIEAKDGGGLSGKSTVIVQVVDVNDNPPELTLSSVNSPIPENSGETVLAVFSVSDLDSGDNGRV