WH0055777M1
Monoclonal Anti-MBD5 antibody produced in mouse
clone 4A12-1B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ11113, Anti-FLJ30517, Anti-KIAA1461, Anti-methyl-CpG binding domain protein 5
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A12-1B6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBD5(55777)
Immunogen
Sequence
MFPPTANMLLPTGEGQSGRAALRDKLMSQQKDALRKRKQPPTTVLSLLRQSQMDSSAVPKPGPDLLRKQGQGSFPISSMSQLLQSMSCQSSHLSSNSTPGCGASNTALPCSANQLHFTDPSMNSSVLQNIPLRGEAVHCHNANTNFVHSNSPVPNHHLAGLINQIQASGNCGMLSQSGMALGNSLHPNPPQSRISTSSTPVIPNSIVSSYNQTSSEAGMVLLEKSTQRY