Kluczowe dokumenty
WH0055775M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TDP1 antibody produced in mouse
clone 2A10-G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ11090, Anti-tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A10-G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TDP1(55775)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zaangażowane w naprawę zatrzymanych kompleksów topoizomerazy I-DNA poprzez katalizowanie hydrolizy wiązania fosfodiestrowego między resztami tyrozyny topoizomerazy I a fosforanem 3-pierwiastkowym DNA. Białko to może również usuwać glikolan z jednoniciowego DNA zawierającego 3-prime fosfoglikolan, co sugeruje rolę w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA za pośrednictwem wolnych rodników. Gen ten jest członkiem rodziny fosfolipazy D i zawiera dwie domeny fosfodiesterazy PLD. Mutacje w tym genie są związane z chorobą ataksji rdzeniowo-móżdżkowej z neuropatią aksonalną (SCAN1). Chociaż dla tego genu może istnieć kilka wariantów transkrypcji, do tej pory opisano pełną długość tylko dwóch z nich. Te dwa reprezentują główne warianty tego genu i kodują tę samą izoformę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TDP1 (AAH15474.1, 1 a.a. ~ 608 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSQEGDYGRWTISSSDESEEEKPKPDKPSTSSLLCARQGAANEPRYTCSEAQKAAHKRKISPVKFSNTDSVLPPKRQKSGSQEDLGWCLSSSDDELQPEMPQKQAEKVVIKKEKDISAPNDGTAQRTENHGAPACHRLKEEEDEYETSGEGQDIWDMLDKGNPFQFYLTRVSGVKPKYNSGALHIKDILSPLFGTLVSSAQFNYCFDVDWLVKQYPPEFRKKPILLVHGDKREAKAHLHAQAKPYENISLCQAKLDIAFGTHHTKMMLLLYEEGLRVVIHTSNLIHADWHQKTQGIWLSPLYPRIADGTHKSGESPTHFKADLISYLMAYNAPSLKEWIDVIHKHDLSETNVYLIGSTPGRFQGSQKDNWGHFRLKKLLKDHASSMPNAESWPVVGQFSSVGSLGADESKWLCSEFKESMLTLGKESKTPGKSSVPLYLIYPSVENVRTSLEGYPAGGSLPYSIQTAEKQNWLHSYFHKWSAETSGRSNAMPHIKTYMRPSPDFSKIAWFLVTSANLSKAAWGALEKNGTQLMIRSYELGVLFLPSAFGLDSFKVKQKFFAGSQEPMATFPVPYDLPPELYGSKDRPWIWNIPYVKAPDTHGNMWVPS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)