Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0055686M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DSU antibody produced in mouse
clone 8F9-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ10116, Anti-MGC90296, Anti-likely ortholog of mouse dilute suppressor
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8F9-1B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MREG(55686)
Immunogen
DSU (AAH32747, 1 a.a. ~ 214 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGLRDWLRTVCCCCGCECLEERALPEKEPLVSDNNPYSSFGATLVRDDEKNLWSMPHDVSHTEADDDRTLYNLIVIRNQQAKDSEEWQKLNYDIHTLRQVRREVRNRWKCILEDLGFQKEADSLLSVTKLSTISDSKNTRKAREMLLKLAEETNIFPTSWELSERYLFVVDRLIALDAAEEFFKLARRTYPKKPGVPCLADGQKELHYLPFPSP
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)