Merck
WH0055676M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC30A6 antibody produced in mouse
clone 2G6-G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ31101, Anti-MGC45055, Anti-ZNT6, Anti-solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G6-G3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC30A6(55676)
Opis ogólny
Zinc functions as a cofactor for numerous enzymes, nuclear factors, and hormones and as an intra- and intercellular signal ion. Members of the zinc transporter (ZNT)/SLC30 subfamily of the cation diffusion facilitator family, such as SLC30A6, permit cellular efflux of zinc (Seve et al., 2004 [PubMed 15154973]).[supplied by OMIM
Immunogen
SLC30A6 (AAH32525, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVYSGKVLLQTTPPHVIGQLDKLIREVSTLDGVLEVRNEHFWTLGFGSLAGSVHVRIRRDANEQMVLAHVTNRLYTLVSTLTVQIFKDDWIRPALLSGPVAANVLNFSDHHVIPMPLLKGTDDLNPVTSTPAKPSSPPPEFSFNTPGKNVNPVILLNTQTRPYGFGLNHGHTPYSSMLNQGLGVPGIGATQGLRTGFTNIPSRYGTNNRIGQPRP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services