Merck
WH0054793M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCTD9 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ20038, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCTD9(54793)
Immunogen
KCTD9 (AAH21216, 1 a.a. ~ 389 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRRVTLFLNGSPKNGKVVAVYGTLSDLLSVASSKLGIKATSVYNGKGGLIDDIALIRDDDVLFVCEGEPFIDPQTDSKPPEGLLGFHTDWLTLNVGGRYFTTTRSTLVNKEPDSMLAHMFKDKGVWGNKQDHRGAFLIDRSPEYFEPILNYLRHGQLIVNDGINLLGVLEEARFFGIDSLIEHLEVAIKNSQPPEDHSPISRKEFVRFLLATPTKSELRCQGLNFSGADLSRLDLRYINFKMANLSRCNLAHANLCCANLERADLSGSVLDCANLQGVKMLCSNAEGASLKLCNFEDPSGLKANLEGANLKGVDMEGSQMTGINLRVATLKNAKLKNCNLRGATLAGTDLENCDLSGCDLQEANLRGSNVKGAIFEEMLTPLHMSQSVR
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services