WH0051728M1
Monoclonal Anti-POLR3K antibody produced in mouse
clone 3F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C11, Anti-C11RNP3, Anti-RPC10, Anti-RPC11, Anti-hRPC11, Anti-polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K, 12.3 kDa
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR3K(51728)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD