WH0051655M1
Monoclonal Anti-RASD1 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AGS1, Anti-DEXRAS1, Anti-MGC:26290, Anti-RAS, dexamethasone-induced 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASD1(51655)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MKLAAMIKKMCPSDSELSIPAKNCYRMVILGSSKVGKTAIVSRFLTGRFEDAYTPTIEDFHRKFYSIRGEVYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRDS