Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0051435M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCARA3 antibody produced in mouse
clone 3A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APC7, Anti-CSR, Anti-CSR1, Anti-MSLR1, Anti-MSRL1, Anti-scavenger receptor class A, member 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCARA3(51435)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko podobne do receptora zmiatacza makrofagów. Wykazano, że białko to wyczerpuje reaktywne formy tlenu, a tym samym odgrywa ważną rolę w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Ekspresja tego genu jest indukowana przez stres oksydacyjny. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SCARA3 (NP_057324, 316 a.a. ~ 415 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SFLDDHEENMHDLQYHTHYAQNRTVERFESLEGRMASHEIEIGTIFTNINATDNHVHSMLKYLDDVRLSCTLGFHTHAEELYYLNKSVSIMLGTTDLLRE
Działania biochem./fizjol.
Receptor zmiatacza klasy A 3 (SCARA3) chroni komórki przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i stresem oksydacyjnym. Zmniejszona ekspresja SCARA3 zwiększa stres oksydacyjny w komórkach keratoconus (KC) in vitro. Analiza ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) dowodzi, że transkrypt SCARA3 ulega wysokiej ekspresji w raku jajnika/pierwotnym raku otrzewnej (OC/PPC) w porównaniu z wysiękami raka piersi. SCARA3 hamuje wzrost guza i przerzuty raka prostaty. Dlatego może być stosowany jako potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu agresywnych typów raka prostaty.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guoying Yu et al.
The American journal of pathology, 168(2), 597-607 (2006-01-27)
Prostate cancer is frequent among men over 45 years of age, but it generally only becomes lethal with metastasis. In this study, we identified a gene called cellular stress response 1 (CSR1) that was frequently down-regulated and methylated in prostate
Charles O Brown et al.
Leukemia research, 37(8), 963-969 (2013-03-30)
This study evaluates the role of scavenger receptor class A member 3 (SCARA3) in multiple myeloma (MM). SCARA3 expression was induced upon treatment with oxidative stressors (ionizing radiation and chemotherapeutic drugs). An epigenetic inactivation of SCARA3 was noted in MM.1S
Downregulation of SCARA3, CPSF3 and FOXM1 in Keratoconus Cells in vitro
CM Kenney
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 53, 1112-1112 (2012)
H J Han et al.
Human molecular genetics, 7(6), 1039-1046 (1998-06-13)
Oxidative stress is a pathogenic condition that causes cellular damage and, in a normally functioning cell, several transcription factors respond to this threat by modulating expression of genes whose products ameliorate the altered redox status in some way. We have
Annika J Bock et al.
Human pathology, 43(5), 669-674 (2011-08-23)
Scavenger receptor class A, member 3 (SCARA3) was previously found to be overexpressed in ovarian/primary peritoneal carcinoma (OC/PPC) compared with breast carcinoma effusions by global gene expression analysis. The present study aimed to validate this finding applying quantitative PCR and