Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0050814M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NSDHL antibody produced in mouse
clone 6E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H105E3, Anti-NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like, Anti-XAP104
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSDHL(50814)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym i bierze udział w biosyntezie cholesterolu. Mutacje w tym genie są związane z zespołem CHILD, który jest sprzężonym z chromosomem X dominującym zaburzeniem metabolizmu lipidów z zaburzoną biosyntezą cholesterolu i zwykle śmiertelnym u mężczyzn. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu z różnymi 5′ UTR. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NSDHL (NP_057006, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEPAVSEPMRDQVARTHLTEDTPKVNADIEKVNQNQAKRCTVIGGSGFLGQHMVEQLLARGYAVNVFDIQGFDNPQVRFFLGDLCSRQDLYPALKGVNTVFHCASPPPS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)