Kluczowe dokumenty
WH0050717M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDR42A antibody produced in mouse
clone 1A12, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-DKFZp781G1096, Anti-H326, Anti-MGC99640, Anti-WD repeat domain 42A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WDR42A(50717)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające powtórzenia WD, które oddziałuje z kompleksem makromolekularnym ligazy E3 Cul4-Ddb1. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WDR42A (AAH13107, 1 a.a. ~ 273 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSSKGSSTDGRTDLANGSLSSSPEEMSGAEEGRETSSGIEVEASDLSLSLTGDDGPNRTSTESRGTETESSGEDKDSDSMEDTGHYSINDENRVHDRSEEEEEEEQPRRRVQRKRANRDQDSSDDERALEDWVSSETSALPRWQALPALRERELGSSARFVYEACGARVFVQRFRLQHGLEGHTGCVNTLHFNQRGTWLASGSDDLKVVDWVRRQPVLDFESGHKSNVFQVRQGSIIATERIRHELEKSELQHGLGADSELL
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)