Kluczowe dokumenty
WH0030062M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAX antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RX, Anti-retina and anterior neural fold homeobox
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RAX(30062)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Development of the vertebrate eye requires a series of steps including specification of the anterior neural plate, evagination of the optic vesicles from the ventral forebrain, and the cellular differentiation of the lens and retina. Homeobox-containing genes, including RAX, play a critical role in vertebrate and invertebrate eye formation (Mathers et al., 1997 [PubMed 9177348]).[supplied by OMIM
Immunogen
RAX (NP_038463, 104 a.a. ~ 206 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services