WH0029925M7
Monoclonal Anti-GMPPB antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GDP-mannose pyrophosphorylase B, Anti-KIAA1851
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GMPPB(29925)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MKALILVGGYGTRLRPLTLSTPKPLVDFCNKPILLHQVEALAAAGVDHVILAVSYMSQVLEKEMKAQEQRLGIRISMSHEEEPLGTAGPLALARDLLSETADPFFVLNSD